Learn More
Chlorure de strontium, 99 - 102 %, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
60.85€ - 118.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-70-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2H12O6Sr |
Poids moléculaire (g/mol) | 266.61 |
Numéro MDL | MFCD00149865 |
Clé InChI | AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | strontium(2+) hexahydrate dichloride |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++] |
Description
Chemical Identifiers
10025-70-4 | |
266.61 | |
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++] |
Cl2H12O6Sr | |
MFCD00149865 | |
strontium(2+) hexahydrate dichloride |
Specifications
115°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00149865 | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++] | |
266.61 | |
Récipient de poudre en plastique |
10025-70-4 | |
5.0 to 7.0 | |
Cl2H12O6Sr | |
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L | |
strontium(2+) hexahydrate dichloride | |
266.62g/mol |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- Strontium chloride hexahydrate
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement