Learn More
Chlorure de strontium, 99 - 102 %, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 11493723
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Identifiants chimiques
CAS 10025-70-4
Formule moléculaire Cl2H12O6Sr
Poids moléculaire (g/mol) 266.61
Numéro MDL MFCD00149865
Clé InChI AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Spécification
Point de fusion 115°C
Couleur Blanc
pH 5.0 to 7.0
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 266.62g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Strontium chloride hexahydrate