Learn More
Carbonate de strontium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
43.05€ - 131.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1633-05-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CO3Sr |
Poids moléculaire (g/mol) | 147.63 |
Numéro MDL | MFCD00011250 |
Clé InChI | LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate |
CID PubChem | 15407 |
Nom IUPAC | strontium(2+) carbonate |
SMILES | [Sr++].[O-]C([O-])=O |
Description
Identifiants chimiques
1633-05-2 | |
147.63 | |
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L | |
15407 | |
[Sr++].[O-]C([O-])=O |
CO3Sr | |
MFCD00011250 | |
strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate | |
strontium(2+) carbonate |
Spécification
1633-05-2 | |
Solide | |
MFCD00011250 | |
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L | |
strontium(2+) carbonate | |
15407 | |
Récipient de poudre en plastique |
Blanc | |
CO3Sr | |
strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate | |
[Sr++].[O-]C([O-])=O | |
147.63 | |
147.6182g/mol |