Learn More
Carbonate de strontium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 11418862
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Identifiants chimiques
CAS 1633-05-2
Formule moléculaire CO3Sr
Poids moléculaire (g/mol) 147.63
Numéro MDL MFCD00011250
Clé InChI LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate
CID PubChem 15407
Nom IUPAC carbonate de strontium
SMILES [Sr++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 147.6182g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique