Learn More
Acétate de strontium hydraté, Puratronic™, 99,9965 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
102.00€ - 358.00€
Identifiants chimiques
CAS | 543-94-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6O4Sr |
Poids moléculaire (g/mol) | 205.71 |
Numéro MDL | MFCD00036392 |
Clé InChI | RXSHXLOMRZJCLB-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | strontium acetate, strontium diacetate, acetic acid, strontium salt, strontium di acetate, unii-4sl32ymy7b, 4sl32ymy7b, acetic acid, strontium salt 2:1, acmc-1bn7n, strontium 2+ ion diacetate, ksc492a5d |
CID PubChem | 10987 |
SMILES | [Sr++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11362088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012990.06 |
5 g |
102.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11352088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012990.14 |
25 g |
358.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
543-94-2 | |
205.71 | |
RXSHXLOMRZJCLB-UHFFFAOYSA-L | |
10987 |
C4H6O4Sr | |
MFCD00036392 | |
strontium acetate, strontium diacetate, acetic acid, strontium salt, strontium di acetate, unii-4sl32ymy7b, 4sl32ymy7b, acetic acid, strontium salt 2:1, acmc-1bn7n, strontium 2+ ion diacetate, ksc492a5d | |
[Sr++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Spécification
Strontium acetate hydrate | |
543-94-2 | |
(Base des métaux) | |
Sr(OOCCH3)2·xH2O | |
3692534 | |
strontium acetate, strontium diacetate, acetic acid, strontium salt, strontium di acetate, unii-4sl32ymy7b, 4sl32ymy7b, acetic acid, strontium salt 2:1, acmc-1bn7n, strontium 2+ ion diacetate, ksc492a5d | |
[Sr++].CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
205.71 | |
205.71 (Anhydrous) | |
Puratronic™ |
150°C (in -0.5H2O) | |
Cristalline | |
C4H6O4Sr | |
MFCD00036392 | |
14,8836 | |
RXSHXLOMRZJCLB-UHFFFAOYSA-L | |
Strontium;diacétate | |
10987 | |
99.9965% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-854-8
missing translation for 'rtecsNumber' : AJ4725000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only