Learn More
Acétate de strontium hydraté, Puratronic™, 99,9965 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11352088
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 543-94-2
Formule moléculaire C4H6O4Sr
Poids moléculaire (g/mol) 205.71
Numéro MDL MFCD00036392
Clé InChI RXSHXLOMRZJCLB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme strontium acetate, strontium diacetate, acetic acid, strontium salt, strontium di acetate, unii-4sl32ymy7b, 4sl32ymy7b, acetic acid, strontium salt 2:1, acmc-1bn7n, strontium 2+ ion diacetate, ksc492a5d
CID PubChem 10987
SMILES [Sr++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium acetate hydrate
Point de fusion 150°C (in -0.5H2O)
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Sr(OOCCH3)2·xH2O
Beilstein 3692534
Merck Index 14,8836
Nom IUPAC Strontium;diacétate
Poids de la formule 205.71 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9965%
Qualité Puratronic™
Sensibilité Hygroscopic