Learn More
Ansell™ Gants légers en nylon Stringknits™ série 76-200
Permettent une utilisation plus longue et plus confortable sans points faibles qui pourraient les déchirer ou les fractionner. Les gants légers en nylon Ansell Edmont™ Stringknits™ série 76-200 peuvent être portés seuls ou comme doublures.
21.52€ - 26.75€
Spécification
Matériau arrière | Nylon |
---|---|
Structure | Maille sans coutures |
Matériau de la manchette | Nylon |
Couleur | Blanc |
Qualité | Jauge 13 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12696971
|
Ansell™
76-200_7 |
7 | N/A | ||||||
12920135
|
Ansell™
76200070 |
7 |
26.75€
12 paires |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12950135
|
Ansell™
76200100 |
XL |
26.75€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12930135
|
Ansell™
76200080 |
M |
26.75€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12940135
|
Ansell™
76200090 |
L |
26.75€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bonne protection des produits
- Sans couture pour éviter les frottements ou les irritations
- Ambidextres
- Permettent aux mains de respirer, empêchant ainsi la surchauffe et la transpiration
- Lavable à 40°C sans rétrécissement ni perte de forme
- Doux, confortables, souples et peu pelucheux
- Les applications incluent les manipulations générales, les manipulations délicates et l’assemblage précis de pièces sèches
Spécification
Nylon | |
Nylon | |
Jauge 13 | |
Nylon | |
Blanc | |
12 paires | |
76-200 |
Maille sans coutures | |
Blanc | |
Ambidextres | |
76-200 | |
Nylon | |
Protection mécanique |