Learn More
Ansell™ Gants légers en nylon Stringknits™ série 76-200
Permettent une utilisation plus longue et plus confortable sans points faibles qui pourraient les déchirer ou les fractionner. Les gants légers en nylon Ansell Edmont™ Stringknits™ série 76-200 peuvent être portés seuls ou comme doublures.
Marque:  Ansell™ 76-200_7
Code produit. 12696971
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Bonne protection des produits
  • Sans couture pour éviter les frottements ou les irritations
  • Ambidextres
  • Permettent aux mains de respirer, empêchant ainsi la surchauffe et la transpiration
  • Lavable à 40°C sans rétrécissement ni perte de forme
  • Doux, confortables, souples et peu pelucheux
  • Les applications incluent les manipulations générales, les manipulations délicates et l’assemblage précis de pièces sèches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Nylon
Nylon
Jauge 13
Nylon
7
Blanc
Nylon
Protection mécanique
Maille sans coutures
Blanc
Ambidextres
Gants légers
76-200
Poignet en maille
12 paires
76-200