Learn More
Ansell Edmont™ Gants légers en coton naturel String Knits™ série 76-160
Peuvent être portés seuls ou en tant que doublures. Permet une usure plus longue et plus confortable sans points faibles qui pourraient les déchirer ou les fractionner.
5.53€ - 22.13€
Spécification
Matériau arrière | Coton |
---|---|
Structure | Seamless Knit |
Matériau de la manchette | Coton |
Couleur | Naturel |
Qualité | Jauge 13 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12636971
|
Ansell Edmont™
76160100 |
10 |
5.53€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12656971
|
Ansell Edmont™
76160070 |
7 |
22.13€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12666971
|
Ansell Edmont™
76160080 |
8 | N/A | ||||||
12646971
|
Ansell Edmont™
76160060 |
6 | N/A | ||||||
12676971
|
Ansell Edmont™
76160090 |
9 | N/A | ||||||
Description
- La construction String Knit permet une bonne circulation de l’air jusqu’à la main.
- Les mains ne chauffent pas et ne transpirent pas.
- Ambidextres : Inutile de les associer par paire, donc plus économiques.
- Tous lavables à 40°C.
- Ne se rétractent pas, ne se raidissent pas, ne perdent pas leur forme.
- Plus hygiéniques pour l’utilisateur, qualité supérieure pour le fournisseur.
Spécification
Coton | |
Coton | |
Jauge 13 | |
Gants légers | |
Naturel | |
Coton | |
Protection mécanique |
Seamless Knit | |
Naturel | |
Polyester, Cotton | |
76-160 | |
Poignet en maille | |
12 paires | |
76-160 |