Learn More
Ansell Edmont™ Gants légers en coton naturel String Knits™ série 76-160
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Description
- La construction String Knit permet une bonne circulation de l’air jusqu’à la main.
- Les mains ne chauffent pas et ne transpirent pas.
- Ambidextres : Inutile de les associer par paire, donc plus économiques.
- Tous lavables à 40°C.
- Ne se rétractent pas, ne se raidissent pas, ne perdent pas leur forme.
- Plus hygiéniques pour l’utilisateur, qualité supérieure pour le fournisseur.
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Coton |
Structure | Seamless Knit |
Matériau de la manchette | Coton |
Couleur | Naturel |
Qualité | Jauge 13 |
Matériau | Polyester, Cotton |
Type de produit | Gants légers |
Dimensions | 6 |
Modèle | 76-160 |
Couleur de manchette de gant | Naturel |