Learn More
Fisherbrand™ Racks de stockage pour portoirs pour tubes à essai 80 puits
Stocke jusqu’à huit racks de microtubes à 80 puits. Les racks de stockage Fisherbrand™ pour portoirs pour tubes à essai à 80 puits sont en acrylique transparent robuste pour faciliter l’insertion et le retrait des portoirs.
170.00€ - 212.00€
Spécification
Type de produit | Racks de stockage |
---|---|
Couleur | Transparent |
Capacité | Racks pour microtubes (80 puits) |
Matériau | Acrylique |
Positions | 8 |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11708214
|
Fisherbrand™
HS23263AF |
157 x 236 x 234mm | Vertical |
212.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11710055
|
Fisherbrand™
HS23263BF |
310 x 236 x 122 mm | Horizontal |
170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabriqué en acrylique transparent robuste
- Peut contenir jusqu’à huit portoirs pour microtubes à 80 puits remplis de microtubes de 1,5 ou 2,0 ml
- Beaucoup de place pour insérer et sortir les portoirs
Spécification
Racks de stockage | |
Racks pour microtubes (80 puits) | |
8 | |
1 de chaque |
Transparent | |
Acrylique | |
Racks pour microtubes de 80 puits | |
236 mm |