Learn More
Fisherbrand™ Racks de stockage pour portoirs pour tubes à essai 80 puits
Stocke jusqu’à huit racks de microtubes à 80 puits. Les racks de stockage Fisherbrand™ pour portoirs pour tubes à essai à 80 puits sont en acrylique transparent robuste pour faciliter l’insertion et le retrait des portoirs.
Marque: Fisherbrand™ HS23263AF
Description
- Fabriqué en acrylique transparent robuste
- Peut contenir jusqu’à huit portoirs pour microtubes à 80 puits remplis de microtubes de 1,5 ou 2,0 ml
- Beaucoup de place pour insérer et sortir les portoirs
Spécification
Racks de stockage | |
Racks pour microtubes (80 puits) | |
8 | |
Racks pour microtubes de 80 puits | |
157 x 236 x 234mm | |
236 mm |
Transparent | |
Acrylique | |
Vertical | |
1 de chaque | |
157 mm | |
234 mm |