Learn More
Buerkle™ Couvercle en PEBD pour récipients de forme ronde
Le couvercle en PEBD Buerkle™ pour récipients de forme ronde est la solution idéale pour couvrir différentes tailles de récipients de forme ronde.
216.00€
Spécification
Type de produit | Couvercle |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | PEBD |
Type de bouchon | Couvercle |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10238540
|
Buerkle™
3490-2001 |
Récipient rond de 200 L |
216.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- PEBD
- Couvercle pour récipient de forme ronde
Spécification
Couvercle | |
Transparent | |
PEBD | |
Couvercle |