Learn More
Buerkle™ Couvercle en PEBD pour récipients de forme ronde
Le couvercle en PEBD Buerkle™ pour récipients de forme ronde est la solution idéale pour couvrir différentes tailles de récipients de forme ronde.
Marque: Buerkle™ 3490-2001
179.28 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21887" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PEBD
- Couvercle pour récipient de forme ronde
Spécification
Couvercle | |
PEBD | |
Récipient rond de 200 L |
Transparent | |
Couvercle |