Learn More
Buerkle™ Flacons de stockage sans connecteur fileté
Les flacons de stockage Buerkle™ sans connecteur fileté disposent de parois épaisses avec une poignée de transport robuste pour un transport et un stockage sécurisés.
41.70€ - 120.74€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
À utiliser avec (application) | Alimentaire |
Matériau | HDPE |
Transparence | Oui |
Filetage (métrique) | 50 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10573052
|
Buerkle™
0401-0005 |
5 l |
41.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10440621
|
Buerkle™
0401-0010 |
10 L |
55.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15185326
|
Buerkle™
0401-0025 |
25 L |
120.74€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- L’électrovanne d’aération (accessoire) permet de faire rentrer l’air dans le récipient afin d’éviter une dépression dans le flacon
- La boîte peut également être utilisée comme boîte de sédimentation
- HDPE
- Diamètre d’ouverture du flacon de 50 mm
Spécification
Transparent | |
HDPE | |
50 mm | |
Oui | |
HDPE | |
Non |
Alimentaire | |
Oui | |
Oui | |
Flacon de stockage | |
Bouchon à vis |