Learn More
Buerkle™ Flacons de stockage sans connecteur fileté
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
25 L
Description
- L’électrovanne d’aération (accessoire) permet de faire rentrer l’air dans le récipient afin d’éviter une dépression dans le flacon
- La boîte peut également être utilisée comme boîte de sédimentation
- HDPE
- Diamètre d’ouverture du flacon de 50 mm
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 25 L |
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Aliments |
Comprend | Bouchon, 2 poignées |
Matériau | HDPE |
Quantité | 1 |
Transparence | Oui |
Filetage (métrique) | 50 mm |
Closure Included | Oui |
Graduated | Oui |