Learn More
BRAND™ Bouchons pour tube à centrifuger
Les bouchons en polyéthylène empêchent les tubes à centrifuger de se renverser pendant le traitement.
6.90€ - 25.45€
Spécification
Matériau | Polyéthylène |
---|---|
Type de produit | Bouchons |
À utiliser avec (équipement) | Tubes à centrifuger en polypropylène |
Quantité | 100/boîte |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10579341
|
BRAND™
115370 |
48 ml |
17.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10662052
|
BRAND™
115376 |
160 ml |
25.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10674542
|
BRAND™
115360 |
10 ml |
6.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10374941
|
BRAND™
115374 |
110 ml |
25.45€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En polyéthylène
- Pour une utilisation avec des tubes à centrifuger en polypropylène
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Polyéthylène | |
Bouchons | |
Tubes à centrifuger en polypropylène | |
100/boîte |