Learn More
BRAND™ Bouchons pour tube à centrifuger
Les bouchons en polyéthylène empêchent les tubes à centrifuger de se renverser pendant le traitement.
Marque:  BRAND™ 115370
17.35 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10579341
  • 17.85€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En polyéthylène
  • Pour une utilisation avec des tubes à centrifuger en polypropylène
  • Disponible en plusieurs tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tubes à centrifuger en polypropylène
48 ml
Bouchons
100/boîte
Polyéthylène
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
BRAND™ Bouchons pour tube à centrifuger > S’adapte à l’article 1153 50, 48 ml