Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Tapis adhésifs
Éliminez la contamination par la poussière des semelles grâce aux tapis adhésifs CEEC Controlled Environment Equipment Corp™. Ils adhèrent directement au sol ou dans un cadre en aluminium pour décontaminer les chaussures avant l’entrée dans un environnement en salle blanche.
Marque: CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ CSS243634TWW
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tapis adhésif anti-poussières• Tapis anti-poussières
• Inclus en carton de 4 piles de 30 feuilles en polyéthylène numérotées.
Spécification
61 x 91 cm | |
120/Pk. | |
White |