Learn More
Sampling Systems™ Grattoir SteriWare™
Conçu pour être ergonomique, ce qui signifie qu’il est facile à utiliser et idéal pour le raclage et le nettoyage. Le grattoir SteriWare™ Sampling Systems™ est idéal pour une utilisation avec les denrées alimentaires, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques.
175.00€ - 228.00€
Spécification
Type de produit | Grattoir jetable |
---|---|
Matériau | HDPE |
Comprend | Emballage individuel |
Couleur | Naturel |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Stérilité | Largeur (métrique) de lame | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Stérilité | Largeur (métrique) de lame | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15164966
|
Sampling Systems™
8785H-75S |
190 mm | Stérile | 75 mm |
228.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13462829
|
Sampling Systems™
8785H-110S |
225 mm | Stérile | 110 mm |
205.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15879561
|
Sampling Systems™
8785H-110 |
225 mm | Non stérile | 110 mm |
192.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15889561
|
Sampling Systems™
8785H-75 |
190 mm | Non stérile | 75 mm |
175.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- 2 tailles disponibles :
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Grattoir jetable | |
HDPE | |
Emballage individuel | |
Naturel |