Learn More
Sampling Systems™ Grattoir SteriWare™
Conçu pour être ergonomique, ce qui signifie qu’il est facile à utiliser et idéal pour le raclage et le nettoyage. Le grattoir SteriWare™ Sampling Systems™ est idéal pour une utilisation avec les denrées alimentaires, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques.
Marque: Sampling Systems™ 8785H-110
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- 2 tailles disponibles :
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Grattoir jetable | |
Emballage individuel | |
Naturel | |
110 mm |
HDPE | |
Non stérile | |
225 mm |