Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ PS PharmaScoops™ (Red)
Disposable Red SteriWare™ PS PharmaScoops™ are ideal for single use applications in pharmaceutical, chemical and other hygienic industries.
82.75€ - 163.00€
Spécification
Type de produit | Pelle jetable |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17594586
|
Sampling Systems™
8045R-30 |
30 mL |
88.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15839441
|
Sampling Systems™
8045R-60 |
60 mL |
148.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17564586
|
Sampling Systems™
8045R-125 |
125 mL |
148.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17574586
|
Sampling Systems™
8045R-250 |
250 ml |
129.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17584586
|
Sampling Systems™
8045R-2500 |
2500 mL |
82.75€
15 pièces |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17468873
|
Sampling Systems™
8045R-1000 |
1 000 ml |
111.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17408883
|
Sampling Systems™
8045R-500 |
50 mL |
163.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Our disposable Red Scoops are a popular item for use in laboratory, production and quality work.
- The bright red color means that they can be easily seen if left in the powder by mistake.
- The Red scoops are perfect for food, chemical and pharma use.
- Our complete range of disposable SteriWare™ powder scoops (spades) are manufactured and bagged in a class 100,000 cleanroom to ensure cleanliness.
- They are designed to be used straight from the bag without the need for costly cleaning.
- The sterile scoops have a sterility assurance level SAL 10-6.
- PharmaScoops™ are ideal for both sampling and dispensing powders and granules.
- The scoops can be used straight from the bag.
- The robust, ergonomic handles are positioned high up the body to keep the hand away from the powder.
- The scoops are supplied with full documentation including batch certificate of conformity and irradiation certification for the sterilisation.
- Made from food grade PS.
- Conforms to the latest FDA and EU requirements.
- BSE/TSE free.
- Polystyrene (PS) is ideal for most applications as it is strong and rigid.
- Huge range of sizes from 30 mL to 2500 mL
Spécification
Pelle jetable | |
Non autoclavable | |
Non stérile | |
Conditionnement individuel |
Polystyrène | |
Oui | |
Rouge |