Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ PS PharmaScoops™ (Red)
Disposable Red SteriWare™ PS PharmaScoops™ are ideal for single use applications in pharmaceutical, chemical and other hygienic industries.
Marque: Sampling Systems™ 8045R-2500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Nos pelles rouges jetables sont un article populaire à utiliser dans les travaux de laboratoire, de production et de qualité.
- La couleur rouge vif signifie qu’elles peuvent être facilement vues si elles sont laissées dans la poudre par erreur.
- Les pelles rouges sont parfaites pour l’utilisation alimentaire, chimique et pharmaceutique.
- Notre gamme complète de pelles pour poudre jetables SteriWare™ (bêches) est fabriquée et conditionnée dans une salle blanche de classe 100 000 pour garantir la propreté.
- Elles sont conçues pour être utilisées directement à partir du sachet sans avoir besoin d’un nettoyage coûteux.
- Les pelles stériles ont un niveau d’assurance de stérilité SAL 10-6.
- Les pelles PharmaScoops™ sont parfaitement adaptées à l’échantillonnage et à la distribution des poudres et des granulés.
- Les pelles peuvent être utilisées directement à partir du sachet.
- Les poignées robustes et ergonomiques sont positionnées en haut du corps pour garder la main loin de la poudre.
- Les pelles sont fournies avec une documentation complète, y compris un certificat de conformité de lot et une certification d’irradiation pour la stérilisation.
- Fabriqués en PS de qualité alimentaire.
- Conforme aux dernières exigences de la FDA et de l’UE.
- Sans ESB/EST.
- Le polystyrène (PS) est idéal pour la plupart des applications car il est solide et rigide.
- Large gamme de tailles allant de 30 ml à 2 500 ml
Spécification
Pelle jetable | |
Non autoclavable | |
2500 mL | |
Non stérile | |
Conditionnement individuel |
Polystyrène | |
84.53 oz. | |
Oui | |
Rouge |