Learn More
Sampling Systems™ LiquiDip Duo SteriWare™
Le LiquiDip Duo SteriWare™ Sampling Systems™ est idéal pour prélever des échantillons de liquides de coupe transversale et de points.
184.00€ - 221.52€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur liquide |
---|---|
Matériau | HDPE |
Comprend | Soupape aux deux extrémités |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15601592
![]() |
Sampling Systems™
8921H-1100S |
225 mL | 1100 mm | Stérile |
221.52€
20 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15611592
![]() |
Sampling Systems™
8921H-450S |
80 mL | 450 mm | Stérile |
202.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15809581
![]() |
Sampling Systems™
8921H-450 |
80 mL | 450 mm | Non stérile |
184.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15899571
![]() |
Sampling Systems™
8921H-1100 |
225 mL | 1100 mm | Non stérile |
190.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
- Emballage individuel
- Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
- Sans ESB/EST
- Convient au prélèvement d’échantillons de coupe transversale et de points
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Disponible dans 2 différentes longueurs
- Poussez l’échantillonneur dans le produit en vous assurant que le haut et le bas sont en position ouverte
- Poussez l’échantillonneur contre la base du récipient pour fermer la vanne
- Retirez l’échantillonneur et versez le liquide dans un récipient approprié
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Échantillonneur liquide | |
HDPE | |
Soupape aux deux extrémités |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sampling Systems™ LiquiDip Duo SteriWare™