Learn More
Sampling Systems™ LiquiDip Duo SteriWare™
Le LiquiDip Duo SteriWare™ Sampling Systems™ est idéal pour prélever des échantillons de liquides de coupe transversale et de points.
Marque: Sampling Systems™ 8921H-1100S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
- Emballage individuel
- Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
- Sans ESB/EST
- Convient au prélèvement d’échantillons de coupe transversale et de points
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Disponible dans 2 différentes longueurs
- Poussez l’échantillonneur dans le produit en vous assurant que le haut et le bas sont en position ouverte
- Poussez l’échantillonneur contre la base du récipient pour fermer la vanne
- Retirez l’échantillonneur et versez le liquide dans un récipient approprié
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Échantillonneur liquide | |
Soupape aux deux extrémités | |
Stérile |
HDPE | |
225 mL | |
1100 mm |