Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE PharmaScoops™
BIOPHARMA
Sampling and dispensing powders and granules is made easy when you use SteriWare™ HDPE PharmaScoops™.
122.00€ - 256.00€
Spécification
Matériau HDPE
Jetable Oui
Couleur Translucide
Type d’emballage Conditionnement individuel
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Capacité (métrique) Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
17544576
BIOPHARMA
Afficher les documents Détails de la promotion
Sampling Systems™
8045H-60
60 mL Non stérile
122.00€
100 pièces
Expédition estimée: 03-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17554576
BIOPHARMA
Afficher les documents Détails de la promotion
Sampling Systems™
8045H-60S
60 mL Stérile
178.00€
100 pièces
Expédition estimée: 03-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17504576
BIOPHARMA
Afficher les documents Détails de la promotion
Sampling Systems™
8045H-125S
125 mL Stérile
193.00€
100 pièces
Expédition estimée: 03-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17514576
BIOPHARMA
Afficher les documents Détails de la promotion
Sampling Systems™
8045H-250
250 ml Non stérile
179.00€
100 pièces
Expédition estimée: 03-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17524576
BIOPHARMA
Afficher les documents Détails de la promotion
Sampling Systems™
8045H-250S
250 ml Stérile
213.00€
100 pièces
Expédition estimée: 03-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17534576
BIOPHARMA
Afficher les documents Détails de la promotion
Sampling Systems™
8045H-500S
500 mL Stérile
256.00€
50 pièces
Expédition estimée: 03-12-2024
Description
  • The Sampling Systems range of disposable scoops have been specially designed and manufactured for hygienic industries.
  • The scoops are made from food grade HDPE and are widely used in pharmaceutical, food and chemical industries.
  • All SteriWare™ PharmaScoops™ are made and packed in a Cleanroom in the UK.
  • You can use a SteriWare™ PharmaScoop™ for sampling and dispensing powders and granules.
  • They are found in dispensaries, laboratories and production areas all over the world.
  • Our high quality range scoops are supplied individually bagged and are available in both sterile and non sterile versions.
  • This HDPE version gives superior chemical resistance over many other grades of plastic.
  • Our sterile, disposable Scoops (spades) are perfect for sampling, laboratory and production work.
  • Each scoop is individually packed in a special high quality bag.
  • The complete scoop range is manufactured and then packed in in a class 10,000 cleanroom to ensure cleanliness.
  • Simply unwrap the scoop and use straight from the bag.
  • Made from lightweight HDPE.
  • This is FDA and EU compliant with full batch traceability.
  • The material is BSE/TSE free.
  • The sterile version is SAL 10-6
  • Wide range of sizes from 30 mL to 1000 mL
  • Sampling and dispensing is made easy when you use a SteriWare™ HDPE PharmaScoop™ from Sampling Systems.
Spécification
Spécification
HDPE
Oui
Translucide
Conditionnement individuel