Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE PharmaScoops™
Sampling and dispensing powders and granules is made easy when you use SteriWare™ HDPE PharmaScoops™.
Brand: Sampling Systems™ 8045H-250
This item is not returnable.
View return policy
Description
- La gamme de systèmes d’échantillonnage de pelles jetables a été spécialement conçue et fabriquée pour les industries hygiéniques.
- Les pelles sont fabriquées en PEHD de qualité alimentaire et sont largement utilisées dans les industries pharmaceutiques, alimentaires et chimiques.
- Toutes les pelles PharmaScoops™ SteriWare™ sont fabriquées et conditionnées dans une salle blanche au Royaume-Uni.
- Vous pouvez utiliser une pelle PharmaScoop™ SteriWare™ pour l’échantillonnage et la distribution de poudres et de granulés.
- Elles se trouvent dans des dispensaires, laboratoires et zones de production du monde entier.
- Nos pelles de haute qualité sont fournies individuellement et sont disponibles en versions stériles et non stériles.
- Cette version en PEHD offre une résistance chimique supérieure à de nombreuses autres qualités de plastique.
- Nos pelles stériles jetables (bêches) sont parfaites pour les travaux d’échantillonnage, de laboratoire et de production.
- Chaque pelle est conditionnée individuellement dans un sachet spécial de haute qualité.
- La gamme complète de pelles est fabriquée puis conditionnée dans une salle blanche de classe 10 000 pour garantir la propreté.
- Déballez simplement la pelle et utilisez-la directement à partir du sachet.
- Fabriquées en HDPE léger.
- Conforme à la FDA et à l’UE avec une traçabilité complète des lots.
- Le matériau est exempt d’ESB / EST.
- La version stérile est SAL 10-6
- Large gamme de tailles allant de 30 ml à 1 000 ml
- L’échantillonnage et la distribution sont faciles lorsque vous utilisez une pelle PharmaScoop™ SteriWare™ en PEHD à partir de systèmes d’échantillonnage.
Specifications
HDPE | |
Oui | |
Translucide |
250 ml | |
Non stérile | |
Conditionnement individuel |