Learn More
Sampling Systems™ Pelle volumétrique jetable SteriWare™
Peut être utilisée directement dans le sac avec son emballage individuel. La pelle volumétrique jetable SteriWare™ Sampling Systems™ permet de mesurer avec précision de petits volumes.
63.65€ - 122.00€
Spécification
Type de produit | Pelle volumétrique |
---|---|
Matériau | HDPE |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12734948
|
Sampling Systems™
8640H-01S |
1 mL | 18 mm | 153 mm | Stérile |
78.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12744948
|
Sampling Systems™
8640H-05S |
5 mL | 29 mm | 165 mm | Stérile |
91.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12754948
|
Sampling Systems™
8640H-10S |
10 mL | 35 mm | 171 mm | Stérile |
78.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12764948
|
Sampling Systems™
8640H-20S |
20 mL | 43 mm | 180 mm | Stérile |
122.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15819541
|
Sampling Systems™
8640H-01 |
1 mL | 18 mm | 153 mm | Non stérile |
63.65€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15829541
|
Sampling Systems™
8640H-0123S |
1,23 mL | 18 mm | 155 mm | Stérile |
78.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15839541
|
Sampling Systems™
8640H-0246S |
2,46 mL | 23 mm | 160 mm | Stérile |
78.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15849541
|
Sampling Systems™
8640H-05 |
5 mL | 29 mm | 165 mm | Non stérile |
63.65€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15859541
|
Sampling Systems™
8640H-10 |
10 mL | 35 mm | 171 mm | Non stérile |
63.65€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15869541
|
Sampling Systems™
8640H-20 |
20 mL | 43 mm | 180 mm | Non stérile |
63.65€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Disponible en plusieurs tailles
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Pelle volumétrique | |
HDPE | |
Oui |
Ces cuillères volumétriques ne sont pas des appareils de mesure certifiés. Vérification de l’utilisateur requise.