Learn More
Sampling Systems™ Pelle volumétrique jetable SteriWare™
Peut être utilisée directement dans le sac avec son emballage individuel. La pelle volumétrique jetable SteriWare™ Sampling Systems™ permet de mesurer avec précision de petits volumes.
Marque: Sampling Systems™ 8640H-05S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Disponible en plusieurs tailles
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Pelle volumétrique | |
5 mL | |
Stérile | |
165 mm |
HDPE | |
Oui | |
29 mm |
Ces cuillères volumétriques ne sont pas des appareils de mesure certifiés. Vérification de l’utilisateur requise.