Learn More
Sampling Systems™ Plateau jetable SteriWare™
BIOPHARMA
Le plateau jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est idéal pour les applications hygiéniques dans les hôpitaux et les usines pharmaceutiques.
Marque:  Sampling Systems™ 8081P-3000
Code produit. 15819461
  • 265.00€ / 40 pièces
Expédition estimée: 22-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Spécification
Polypropylène
Oui
Blanc
3 L
Non stérile
310 x 265 x 55 mm