Learn More
Sampling Systems™ Sonde à poudre jetable SteriWare™
La sonde à poudre jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est idéale pour prélever un échantillon transversal dans une poudre en vrac.
108.00€ - 192.00€
Spécification
Type de produit | Sonde |
---|---|
Matériau | HDPE |
Types de pointes | Empêche la chute de l’échantillon |
À utiliser avec (application) | Échantillonnage de poudre |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de produit | Longueur (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de produit | Longueur (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12752457
|
Sampling Systems™
8064H-500S |
125 mL | Sonde | 600 mm | Stérile |
119.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15839451
|
Sampling Systems™
8064H-1000S |
200 mL | Sonde | 950 mm | Stérile |
192.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15829451
|
Sampling Systems™
8064H-1000 |
200 mL | Sonde | 950 mm | Non stérile |
185.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15849451
|
Sampling Systems™
8064H-500 |
125 mL | Sonde | 600 mm | Non stérile |
108.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
- Emballage individuel
- Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Adaptés à une utilisation dans les zones ATEX
- Poussez l’échantillonneur dans le produit, faites pivoter l’échantillonneur puis retirez-le
- Déposez l’échantillon dans un récipient approprié
- Placez l’échantillonneur usagé dans son sachet en plastique d’origine et jetez-le
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Sonde | |
HDPE | |
Empêche la chute de l’échantillon | |
Échantillonnage de poudre |