Learn More
Sampling Systems™ Sonde à poudre jetable SteriWare™
La sonde à poudre jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est idéale pour prélever un échantillon transversal dans une poudre en vrac.
Marque: Sampling Systems™ 8064H-500S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
- Emballage individuel
- Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Adaptés à une utilisation dans les zones ATEX
- Poussez l’échantillonneur dans le produit, faites pivoter l’échantillonneur puis retirez-le
- Déposez l’échantillon dans un récipient approprié
- Placez l’échantillonneur usagé dans son sachet en plastique d’origine et jetez-le
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Sonde | |
Lame de 500 mm | |
125 mL | |
Échantillonnage de poudre |
HDPE | |
Empêche la chute de l’échantillon | |
Stérile | |
600 mm |