Learn More
Buerkle™ Louche SteriPlast™/LaboPlast™ poignée longue
La louche est appropriée pour le prélèvement de liquides et de produits visqueux ainsi que de poudres et de granulés. La louche est dotée d’un bord inférieur lisse et de coins arrondis. Elle permet d’atteindre tous les angles du récipient ou de prélever du produit directement depuis le fond.
26.40€ - 32.55€
Spécification
Type de produit | Sampler |
---|---|
Matériau | Bio-PE |
Autoclavable | Non autoclavable |
Comprend | Long manche |
Capacité (métrique) | 30 ml |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17218640
|
Buerkle™
5379-0026 |
Non stérile |
26.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17238640
|
Buerkle™
5379-1026 |
Stérile |
32.55€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Produit à partir de matières premières renouvelables
- Bioplastique PE, blanc
- Conditionnement individuel
- Longueur de la poignée 300 mm
- Pour usage unique
- Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
- Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
Spécification
Sampler | |
Non autoclavable | |
30 ml | |
Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA |
Bio-PE | |
Long manche | |
Oui | |
300 mm |