Learn More
Buerkle™ Louche SteriPlast™/LaboPlast™ poignée longue
La louche est appropriée pour le prélèvement de liquides et de produits visqueux ainsi que de poudres et de granulés. La louche est dotée d’un bord inférieur lisse et de coins arrondis. Elle permet d’atteindre tous les angles du récipient ou de prélever du produit directement depuis le fond.
Marque: Buerkle™ 5379-0026
24.50 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Produit fabriqué à partir de matières premières renouvelables
- Bio-PE, blanc
- Conditionnement individuel
- Longueur de la poignée 300 mm
- Destiné à un usage unique
- Fabriqué en salle blanche (classe salle blanche 7)
- Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
Spécification
Sampler | |
Non autoclavable | |
30 ml | |
Non stérile | |
300 mm |
Bio-PE | |
Long manche | |
Oui | |
Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA |