Learn More
Buerkle™ Pelles détectables SteriPlast™
Pour l’échantillonnage des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques. Les pelles détectables SteriPlast™ Buerkle™ sont idéales pour les poudres, les granulés et les pâtes.
33.30€ - 183.00€
Spécification
Matériau | Polystyrène |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Couleur | Bleu |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15604124
|
Buerkle™
5378-2013 |
232 mm | 250 ml |
52.45€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15614124
|
Buerkle™
5378-2015 |
280 mm | 500 ml |
95.30€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15624124
|
Buerkle™
5378-2019 |
332 mm | 1 000 ml |
147.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15634114
|
Buerkle™
5378-2001 |
141 mm | 25 ml |
33.30€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15644114
|
Buerkle™
5378-2003 |
160 mm | 50 ml |
41.65€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15654114
|
Buerkle™
5378-2005 |
205 mm | 100 ml |
39.20€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15664114
|
Buerkle™
5378-2007 |
216 mm | 150 ml |
41.70€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17200594
|
Buerkle™
5378-2020 |
2 000 ml |
183.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- L’utilisation d’outils bleus permet de répondre aux exigences de l’analyse et de l’évaluation des risques HACCP en ce qui concerne les objets étrangers
- Il s’agit là d’un critère important dans la transformation et la production alimentaires, ainsi que dans l’industrie des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques
- Peuvent être utilisés dans le cadre de la gestion d’objets étrangers HACCP / IFS
- Conditionnés individuellement pour un usage unique et stérilisés par rayons gamma
- Production, assemblage et emballage selon la salle blanche de classe 7
- Peuvent être détectés par des scanners couleur, des détecteurs de métaux ou des rayons X
Specifications
Polystyrène | |
Oui | |
Bleu |
Non autoclavable | |
Stérile |