Learn More
Buerkle™ Pelles détectables SteriPlast™
Pour l’échantillonnage des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques. Les pelles détectables SteriPlast™ Buerkle™ sont idéales pour les poudres, les granulés et les pâtes.
Marque: Buerkle™ 5378-2020
169.52 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’utilisation d’outils bleus permet de répondre aux exigences de l’analyse et de l’évaluation des risques HACCP en ce qui concerne les objets étrangers
- Il s’agit là d’un critère important dans la transformation et la production alimentaires, ainsi que dans l’industrie des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques
- Peut être utilisé dans le cadre de la gestion d’objets étrangers HACCP/IFS
- Conditionnés individuellement pour une utilisation à usage unique et stérilisés par rayons gamma
- Production, assemblage et emballage selon salle blanche classe 7
- Peut être détecté par des scanners couleur, des détecteurs de métaux ou des rayons X.
Compliance
Exigences alimentaires européennes
Spécification
Sampler | |
Non autoclavable | |
2 000 ml | |
Stérile | |
Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA |
Polystyrène | |
67,63 oz. | |
Oui | |
Bleu |