Learn More
Buerkle™ Cuillère détectable SteriPlast™ poignée longue, bleu
La cuillère à échantillon à poignée longue peut être utilisée pour prélever des poudres, des granulés, des pâtes ou des liquides. La poignée longue permet également d’atteindre facilement le fond de grands récipients ou d’échantillonner des fûts, bidons ou bouteilles à faible diamètre d’ouverture.
Marque: Buerkle™ 5378-5004
32.19 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PS détectable, bleu
- Conditionnés individuellement et stérilisés
- Peut être détecté par des scanners couleur, des détecteurs de métaux ou des rayons X.
- Peut être utilisé dans le cadre de la gestion d’objets étrangers HACCP / IFS / BRC
- Spécialement pour les industries alimentaire, animale et pharmaceutique
- Longueur de la poignée 300 mm
- Destiné à un usage unique
- Fabriqué en salle blanche (classe salle blanche 7)
- Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
Spécification
Sampler | |
Non autoclavable | |
5 ml | |
Stérile | |
Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA | |
300 mm |
Polystyrène | |
Long manche | |
Oui | |
Bleu | |
10 |