Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de Pétri en PS
Boîtes de Petri rondes empilables pour une utilisation générale en laboratoire.
Marque:  Fisherbrand™ PF55V
343.08 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11739242
  • 795.00€ / 1620 pièces
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Boîte de Petri en polystyrène
• Compatible système robotisé
• Excellente qualité optique
• Polystyrène vierge agréé FDA
• Boîte de Petri empilable stérile en polystyrène PS, avec ou sans ergots de ventilation
• Film d'emballage surpassant les exigences du British Standard 611 chapitre II
• Boîte de Petri ronde en polystyrène cristal haute qualité. Emballage et sursac en sachet polyéthylène
• Boîte Petri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Classe 7 ISO 14644
Stérile
À utiliser lorsque des économies d’espace dans les milieux de culture ou l’incubateur sont nécessaires
1620/boîte
12 mm
Polystyrène
Boîte de Pétri
Triple emballage
Triple aération
55 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Boîtes de Pétri en PS > Hauteur : 12 mm