Learn More
DWK Life Sciences Joints en aluminium Kimble™ pour flacons d’espace de tête
Permet un accès facile au contenu du flacon
Marque: DWK Life Sciences 73821-20
267.83 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Description
Permet un accès facile au contenu du flacon
- Monobloc
- S’adapte à la finition de joint en aluminium GPI 20/20A
- Non revêtus
- Aluminium
- Dimensions de 20 mm (0,787 po)
Modèle 73820-20
- Style détachable
- Style déchirable
Spécification
Naturel | |
1000/boîte | |
20 mm |
Aluminium | |
Détachable |