Learn More
DWK Life Sciences Joints en aluminium Kimble™ pour flacons d’espace de tête
Permet un accès facile au contenu du flacon
282.00€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Quantité | 1000/boîte |
Taille du bouchon | 20 mm |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10540183
|
DWK Life Sciences
73821-20 |
Détachable |
282.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Permet un accès facile au contenu du flacon
- Monobloc
- S’adapte à la finition de joint en aluminium GPI 20/20A
- Non revêtus
- Aluminium
- Dimensions de 20 mm (0,787 po)
Modèle 73820-20
- Style détachable
- Style déchirable
Spécification
Naturel | |
Aluminium | |
1000/boîte | |
20 mm |