Learn More
SP Bel-Art™ Sterileware Upright Handle Dippers/Ladles
Available in blue or white to allow for effective sample contrast, these sterile ladles are useful for sampling liquids and creams
128.00€ - 155.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 50 mL |
---|---|
Quantité | 40 / boîte |
Longueur (métrique) | 26 cm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16876896
|
SP Bel-Art™
F36775-0050 |
Bleu |
155.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16886896
|
SP Bel-Art™
F36775-1050 |
Blanc |
128.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Upright handle allows for sampling from above container
- Curved handle end provides secure withdrawal of sample
- Fits into 2 in. openings such as a 45-gallon drum bunghole
- Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
- White high density polyethylene (HDPE), or blue polypropylene (PP) ladles heat sealed in individual polyethylene bags
- Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
- Lot stamped for accurate tracing; shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Spécification
50 mL | |
40 / boîte | |
26 cm |