Learn More
SP Bel-Art™ Sterileware Upright Handle Dippers/Ladles
Available in blue or white to allow for effective sample contrast, these sterile ladles are useful for sampling liquids and creams
Marque:  SP Bel-Art™ F36775-1050
Code produit. 16886896
  • 128.00€ / 40 pièces
Expédition estimée: 18-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La poignée verticale permet l’échantillonnage à partir du récipient supérieur
  • L’extrémité de la poignée incurvée permet le retrait sécurisé de l’échantillon
  • S’insère dans des ouvertures de 2 po comme une bonde à tambour de 45 gallons
  • Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
  • Louches en polyéthylène (PEHD) blanc haute densité ou en polypropylène (PP) bleu thermoscellées dans des sachets individuels en polyéthylène
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10^-6)
  • Lot estampillé pour un suivi précis ; livrées avec un certificat du processus de stérilisation
Spécification
Spécification
50 mL
Blanc
40 / boîte
26 cm