Learn More
Bel-Art™ Échantillonneur de poudre Sterileware™
L’échantillonneur de poudre Bel-Art™ Sterileware™ est disponible en deux longueurs et quatre volumes de pointes, et échantillonne facilement à partir d’emplacements ciblés dans des poudres en vrac.
265.00€ - 355.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16672824
|
Bel-Art™
F37874-0001 |
1 ml | 50 cm |
265.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16682824
|
Bel-Art™
F37874-0005 |
5 ml | 50 cm |
265.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16692824
|
Bel-Art™
F37874-0010 |
10 ml | 50 cm |
265.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16602834
|
Bel-Art™
F37874-0020 |
20 ml | 50 cm |
265.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16612834
|
Bel-Art™
F37874-1001 |
1 ml | 100 cm | ||||||
16622834
|
Bel-Art™
F37874-1005 |
5 ml | 100 cm | ||||||
16632834
|
Bel-Art™
F37874-1010 |
10 ml | 100 cm |
355.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16642834
|
Bel-Art™
F37874-1020 |
20 ml | 100 cm |
355.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Utilisée par les entreprises pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques et chimiques.
- Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
- L’échantillonneur en polyéthylène haute densité (PEHD) est thermoscellé en sachets individuels en polyéthylène
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
- Jetable et à usage unique
- Lot estampillé pour un traçage précis
- Livré avec un certificat de traitement de stérilisation
Spécification
HDPE | |
Stérile | |
20/boîte |