Learn More
Bel-Art™ Échantillonneur de poudre Sterileware™
L’échantillonneur de poudre Bel-Art™ Sterileware™ est disponible en deux longueurs et quatre volumes de pointes, et échantillonne facilement à partir d’emplacements ciblés dans des poudres en vrac.
Marque:  Bel-Art™ F37874-0020
Code produit. 16602834
  • 306.24€ / 20 pièces
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Utilisée par les entreprises pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques et chimiques.
  • Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
  • L’échantillonneur en polyéthylène haute densité (PEHD) est thermoscellé en sachets individuels en polyéthylène
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
  • Jetable et à usage unique
  • Lot estampillé pour un traçage précis
  • Livré avec un certificat de traitement de stérilisation
Spécification
Spécification
HDPE
Stérile
19 3/4 pouces
20 ml
20/boîte
50 cm