Learn More
Bel-Art™ Pelle PharmaScoop Sterileware™
La pelle PharmaScoop Bel-Art™ Sterileware™ est idéale pour l’échantillonnage, le travail de production et l’utilisation en laboratoire et est utilisée par les entreprises pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques et chimiques.
Marque:  Bel-Art™ F36909-0250
Code produit. 16672804
  • 408.00€ / 85 pièces
Expédition estimée: 19-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
  • Les pelles en polystyrène hautement résistant aux chocs (HIPS) sont thermoscellées en sachets en polyéthylène individuels
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
  • Jetable et à usage unique
  • Lot estampillé pour un traçage précis
  • Livré avec un certificat de traitement de stérilisation
Spécification
Spécification
Polystyrène hautement résistant aux chocs
250 ml
85/boîte
4 1/8 po
8 oz.
Stérile
Bol :10,5 x 8,1 x 5 cm (4 1/8 x 3 1/4 x 2 po)
10,4 cm