Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Bouchons de composants stériles
La ligne de produits WHEATON™ CompletePAK™ est une gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints stérilisés prêts à l'emploi.
521.00€ - 549.00€
Spécification
Matériau | Aluminium |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Gamme de produits | Wheaton™ CompletePAK |
Type de bouchon | Joint amovible stérile |
Certifications/Conformité | USP 788, 85 et 71 ; Certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient) |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Couleur (joint) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Couleur (joint) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16287290
|
DWK Life Sciences
W986009-S |
13 mm | Rouge | ||||||
16297290
|
DWK Life Sciences
W986010-S |
13 mm | Bleu | ||||||
16207300
|
DWK Life Sciences
W986011-S |
20 mm | Rouge | ||||||
16217300
|
DWK Life Sciences
W986012-S |
20 mm | Bleu | ||||||
Description
- Sterile
- Flip-off Seal
Certifications
USP <788>, <85> et <71> ; certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient)
Spécification
Aluminium | |
Wheaton™ CompletePAK | |
USP 788, 85 et 71 ; Certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient) |
Stérile | |
Joint amovible stérile |