Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Bouchons de composants stériles
La ligne de produits WHEATON™ CompletePAK™ est une gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints stérilisés prêts à l'emploi.
Marque:  DWK Life Sciences W986012-S
Code produit. 16217300
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Stérile
  • Joint amovible
Certifications
USP <788>, <85> et <71> ; certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
Stérile
Wheaton™ CompletePAK
USP 788, 85 et 71 ; Certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient)
Flacon de sérum de 5 ou 10 ml
Aluminium
220
Joint amovible stérile
20 mm