Learn More
Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, and RS-250 Reaction Station Accessories
Keep your reaction station running smoothly with these parts and accessories.
340.00€ - 2526.37€
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15487854
|
Cole-Parmer™
36630-86 |
Reducing Sleeve |
340.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15447854
|
Cole-Parmer™
36630-87 |
Small Volume Test Tubes (1 mL) |
525.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15487844
|
Cole-Parmer™
36630-83 |
Small Volume Test Tube (3 mL) |
570.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11806752
|
Cole-Parmer™
36630-58 |
Tête de reflux |
2526.37€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Suitable for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, or RS-250 series reaction stations
- Choose from a wide range of accessories suitable for your reaction station including reaction vessels, probes, and software