Learn More
Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, and RS-250 Reaction Station Accessories
Keep your reaction station running smoothly with these parts and accessories.
Marque: Cole-Parmer™ 36630-83
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoires et pièces de rechange
- Assurent le bon fonctionnement des stations de réaction Integrity 10
- Ensemble de cellules de rechange
- Manchons de réduction
- Tubes à essai de petit volume (1, 3 ml)
- Tuyaux d’alimentation en réfrigérant
Spécification
Small Volume Test Tube (3 mL) | |
Stations de réaction Integrity 10 | |
Verre |