Learn More
Bochem™ Socle de support en acier
Fabriqués conformément à la norme DIN 12892. La base de support en acier Bochem™ est dotée d’un filetage M10.
24.70€ - 52.65€
Spécification
Matériau | Acier |
---|---|
Hauteur (métrique) | 6 mm |
Comprend | Filetage M10 |
Type de produit | Socle de support |
Diamètre du filetage | M10 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10199780
|
Bochem™
5030 |
180 mm | 100 mm | 0,8 kg |
24.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10644711
|
Bochem™
5031 |
210 mm | 130 mm | 1,3 kg |
29.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10038990
|
Bochem™
5033 |
300 mm | 150 mm | 2,2 kg |
43.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10411203
|
Bochem™
5034 |
315 mm | 200 mm | 3 kg |
52.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Acier
- Fabriqués conformément à la norme DIN 12892
- Filetage M10
- Un pied réglable
- Vernis
Spécification
Acier | |
Filetage M10 | |
M10 | |
1 de chaque |
6 mm | |
Socle de support | |
Vert |